Learn More
Invitrogen™ RNase A Ambion™, purifiée par affinité, 1 mg/ml
Soumise à un test rigoureux de détection de l’activité des protéases, des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
180.00€ - 520.00€
Spécification
Concentration | 1 mg / ml |
---|---|
Contenu et stockage | -20°C |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Enzymes | RNase |
Type de produit | RNase A |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10095064
|
Invitrogen™
AM2270 |
200 μg |
180.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10544255
|
Invitrogen™
AM2271 |
1 mg |
520.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La RNase A d’Ambion est une endonucléase qui clive spécifiquement les 3’ des résidus U et C. La Rnase A purifiée par affinité est destinée aux applications critiques lorsque l’absence de DNase et d’autres activités de nucléase non spécifiques est essentielle.
- Fournie dans un tube contenant 200 μg (1 mg/ml)
- La préparation contient de la RNase B, une isoforme glucidique de la RNase A.
Analyse de purification d’ARN & d’ADN&, extraction d’ADN, Maxiprép., Midiprép., Miniprép., test de protection contre les nucléases, transfert d’électrophorèse & sur gel d’acide nucléique, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
1 mg / ml | |
Glace carbonique | |
RNase A |
-20°C | |
RNase | |
Ambion™ |