Learn More
Invitrogen™ RNase A Ambion™, purifiée par affinité, 1 mg/ml
Soumise à un test rigoureux de détection de l’activité des protéases, des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
Marque: Invitrogen™ AM2270
98.04 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
La RNase A d’Ambion est une endonucléase qui clive spécifiquement les 3’ des résidus U et C. La Rnase A purifiée par affinité est destinée aux applications critiques lorsque l’absence de DNase et d’autres activités de nucléase non spécifiques est essentielle.
- Fournie dans un tube contenant 200 μg (1 mg/ml)
- La préparation contient de la RNase B, une isoforme glucidique de la RNase A.
Analyse de purification d’ARN & d’ADN&, extraction d’ADN, Maxiprép., Midiprép., Miniprép., test de protection contre les nucléases, transfert d’électrophorèse & sur gel d’acide nucléique, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
1 mg / ml | |
Glace carbonique | |
200 μg | |
Ambion™ |
-20°C | |
RNase | |
RNase A |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.