Learn More
Invitrogen™ CTP Soln. (10 mM)
Composant du kit MAXIscript
Marque:  Invitrogen™ AM8120G
Code produit. 10535195
  • 174.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cette solution Invitrogen est un composant des kits MAXIscript™ (n° cat. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 et AM1308) et est fournie dans un tube de 100 μl. Chacun d’eux est soumis à des tests d’ARNase rigoureux ainsi qu’à un dosage fonctionnel pour garantir des niveaux élevés d’incorporation.
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stockage à -20°C.
Transcription in vitro
Ambion™
Glace carbonique
10 mM
Non marqué
100 μl
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3058732 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberAM8120G
Numéro de lot2735650 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2023 Catalog NumberAM8120G
Numéro de lot2723347 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/06/2023 Catalog NumberAM8120G
Numéro de lot2644907 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2023 Catalog NumberAM8120G
Numéro de lot2631456 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Catalog NumberAM8120G
Nom du produit
Invitrogen™ CTP Soln. (10 mM) > 100 μl