Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit
Aucune étape de purification d’ARN nécessaire
Marque:  Invitrogen™ 11753100
Code produit. 10043982
  • 986.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 10 ml de tampon de resuspension ; 1 ml d’optimiseur de Lyse ; 500 μl de DNase I, qualité d’amplification (1 U/μl) ; 160 μl 10X de tampon DNase I ; 400 μl 25 mM d’EDTA ; 100 μl SuperScript III RT / Platinum Taq Mix ; 2 x 1,25 ml 2X Reaction Mix ; 1 ml de MgSO4 à 50 mM ; 2 ml d’eau traitée au DEPC ; 10 μl HeLa Total ARN (10 ng/μl) ; 100 μl ROX Colorant de référence
Description
Description
Le kit de RT-qPCR en une étape CellsDirect fournit des résultats de qPCR en temps réel extrêmement sensibles et spécifiques, directement à partir des cellules et sans nécessiter d’étape de purification de l’ARN.
  • Efficacité : gagnez du temps et économisez de l’argent avec un débit augmenté
  • Confort : mélange enzymatique SuperScript™ III comprenant la transcriptase inverse et l’ADN polymérase Platinum™ Taq
  • Sensibilité : pas d’étape d’isolement de l’ARN séparée, ce qui augmente la sensibilité en minimisant la perte d’échantillons
  • Large plage de détection : détection des cibles dans des échantillons comprenant entre 1 et 10 000 cellules
  • Polyvalence : compatibilité avec une grande variété de lignées cellulaires et d’échantillons prélevés par microdissection par capture laser (LCM)
Rationalisez votre flux de travail Dans la RT-PCR quantitative en temps réel (RT-qPCR) classique, vous devez d’abord isoler l’ARN des cellules en effectuant une procédure chronophage pouvant entraîner une perte de matériau. Avec le kit RT-qPCR en une étape CellsDirect, vous lysez les cellules et ajoutez le lysat complet directement à une réaction RT-qPCR en une étape avec une manipulation et une perte d’échantillons minimes.
Idéal pour votre application de RT-qPCR
La technologie CellsDirect est validée pour les études d’expression génétique impliquant des échantillons limités. Les kits RT-qPCR en une étape CellsDirect sont particulièrement précieux dans les applications à haut débit car ils éliminent les étapes de purification d’ARN coûteuses et chronophages. Le kit RT-qPCR en une étape CellsDirect peut également être utilisé pour détecter des cibles d’ADN génomiques. Les kits RT-qPCR en une étape CellsDirect peuvent être utilisés conjointement avec des sondes d’hydrolyse (par exemple, les amorces fluorogéniques TaqMan™ ou LUX™).
Ce kit comprend un tube de colorant de référence ROX™ séparé. Un kit équivalent avec colorant de référence ROX compris dans le mélange de réaction 2X est également disponible.
Analyse d’expression génétique et génotypage, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique en temps réel par PCR, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• 10 ml de tampon de resuspension
• 1 ml d’optimiseur de lyse
• 500 µL de DNase I, qualité d’amplification (1 U /µL)
• 160 µL 10X de tampon DNase I
• 400 µL 25 mM d’EDTA
• 100 µL SuperScript™ III RT / Platinum™ Taq Mix
• 2 × 1,25 ml 2X Reaction Mix
• 1 ml de MgSO4 à 50 mM
• 2 ml d’eau traitée au DEPC
• 10 µL d’ARN total HeLa (10 ng /µL)
• 100 µL de colorant de référence ROX™ (Conserver à -20°C dans l’obscurité)
Le kit est expédié sur de la glace carbonique et doit être conservé à -20°C.
Rapide ou standard
CellsDirect™, Platinum™, SuperScript™
PCR en temps réel
100 réactions
Amorce-sonde
7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, Corbett RotorGene, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad iCycler iQ, Cepheid SmartCycler, MJ Chromo4, QuantStudio 3 and 5 systems, QuantStudio 6 and 7 Pro systems, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
100 réactions
2X
Cellules
Nom du produit
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit > 100 réactions