Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits à col large ambrées avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
Comprend | Bouchon |
Matériau | Verre |
Quantité | 24 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits à col large ambrées avec bouchons en polypropylène blanc >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu