Learn More
Fisherbrand™ Cuves droites en verre ambré à col large, sans bouchons
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
Conditionnement:
24 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 120 ml |
| Capacité (impériale) | 4 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe du col | 54 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 24 |
| Couleur de bouchon | S/O |
| Finition de col | 58-400 |
| Afficher plus |