Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium aux parois plissées
Conçues pour les analyseurs d’humidité. Les nacelles de pesée et de séchage en aluminium Fisherbrand™ sont idéales pour les applications générales de pesage, stockage, transformation des aliments ou séchage. Extra-larges et légères, les boîtes en aluminium mesurent 108 mm de diamètre. Avec 50 boîtes empilables jetables par boîte.
Marque: Fisherbrand™ HS14522
9.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Produit parfaitement adapté au pesage, à la distribution, au stockage, à la transformation des aliments, à l’évaporation ou au séchage
- Produit également idéal comme housse de protection pour les récipients ouverts ou comme porte-échantillons
- Fabriquées en aluminium de faible épaisseur, exempt d’huile, conforme à la FDA/à la qualité alimentaire
- Les parois coniques favorisent un empilement stable
- Disponibles dans 4 variétés
- Nacelles : 3 tailles avec côtés ondulés, fonds plats et languettes pouvant être gravées pour faciliter l’identification (100/boîte)
- Boîte : 1 grande taille, conçue pour les humidimètres (50/boîte)
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Rond | |
Pour le pesage polyvalent, la distribution, le stockage, la transformation des aliments, l’évaporation ou le séchage | |
8 mm |
40 mL | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
L | |
101 mm |