Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
32.50€ - 114.50€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Argent |
Jetable | Single-use |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30042343
![]() |
Fisherbrand™
120940F |
0.25 mL | 13 mm |
82.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30042339
![]() |
Fisherbrand™
120933F |
1 mL | 25 mm |
114.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
30042340
![]() |
Fisherbrand™
120934F |
15 mL | 70 mm |
60.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
30042347
![]() |
Fisherbrand™
120938F |
45 mL | 90 mm |
32.50€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
Spécification
Non autoclavable | |
Argent | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée |
Plat | |
Single-use | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium