Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 ml
1 ml
15 ml
45 ml
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
- Conçue pour les balances de détermination de l’humidité avec des parois légèrement rétrécies pour l’emballage.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 45 ml |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Circulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Nb par paquet | 50/Pk. |
| Afficher plus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur