Learn More
Aalborg™ Vanne à pointeau pour débitmètre en aluminium
La vanne à pointeau d’Aalborg™ pour débitmètre en aluminium est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
171.72€ - 188.68€
Spécification
Température max. de fonctionnement (métrique) | 65°C |
---|---|
Type | Valve standard |
Code produit | Marque | Débit d’air | À utiliser avec (application) | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | À utiliser avec (application) | Vitesse de l’écoulement d’eau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11892350
|
Aalborg™
VCHAB |
60000°ml/min. | Débit élevé | 3 500 ml/min |
188.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11708798
|
Aalborg™
VCMAB |
20000°ml/min. | Flux moyen | 1200 ml/min;;en; |
187.62€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11882350
|
Aalborg™
VCL-AB |
2400°ml/min. | Flux faible | 130 ml/min |
171.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
- Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
- Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
- Les coques sont en aluminium anodisé, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
65°C | |
Valve standard |