Learn More
Aalborg™ Vanne à pointeau pour débitmètre en aluminium
La vanne à pointeau d’Aalborg™ pour débitmètre en aluminium est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
Marque:  Aalborg™ VCL-AB
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Code produit. 11882350
  • 171.72€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
Description
  • Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
  • Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
  • Les coques sont en aluminium anodisé, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Spécification
130 ml/min
65°C
Flux faible
2400°ml/min.
Valve standard