Learn More
VACUUBRAND™ Petites brides KF en aluminium avec buse de tuyau
Les systèmes à vide à petites brides nécessitent des composants appropriés pour une section transversale homogène de la connexion entre le système et la pompe à vide.Nos raccords à petites brides pour pompes à membrane, ainsi que les composants de raccordement élastique, permettent l’intégration de la pompe dans le système de distribution de vide.
22.70€ - 49.70€
Spécification
À utiliser avec | Vannes à commande solénoïde VV et VV C |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Longueur totale (métrique) | 4 cm |
Quantité | 1/boîte |
Type | Petite bride KF |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) intérieur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10738491
|
VACUUBRAND™
20662521 |
40/8 mm | 6 x 10 mm |
49.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10587801
|
VACUUBRAND™
20662500 |
10/6 mm | 4 x 8 mm |
22.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10558261
|
VACUUBRAND™
20662511 |
16/10 mm | 7 x 12 mm |
27.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10622422
|
VACUUBRAND™
20662517 |
25/10 mm | 7 x 12 mm |
30.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672672
|
VACUUBRAND™
20662518 |
25/12 mm | 10 x 15 mm |
36.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11980082
|
VACUUBRAND™
20662512 |
25 / 8 mm | 6 x 10 mm |
36.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Vannes à commande solénoïde VV et VV C | |
4 cm | |
Petite bride KF |
Aluminium | |
1/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Petites brides KF en aluminium avec buse de tuyau