Learn More
VACUUBRAND™ Petites brides KF en aluminium avec buse de tuyau
Code produit. 10587801 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25 / 8 mm
40/8 mm
Dimensions:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10587801
Marque: VACUUBRAND™ 20662500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les systèmes à vide à petites brides nécessitent des composants appropriés pour une section transversale homogène de la connexion entre le système et la pompe à vide.Nos raccords à petites brides pour pompes à membrane, ainsi que les composants de raccordement élastique, permettent l’intégration de la pompe dans le système de distribution de vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 10/6 mm
À utiliser avec Vannes à commande solénoïde VV et VV C
Matériau Aluminium
Longueur totale (métrique) 4 cm
Quantité 1/boîte
Dimensions 4 x 8 mm
Type Petite bride KF