Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : Point de rassemblement après évacuation - ISO 7010
Améliorez la sécurité au travail grâce à la signalisation et aux marquages appropriés. Ce panneau en aluminium Brady™ est un outil durable, clair et efficace pour sensibiliser les employés aux dangers du lieu de travail.
25.70€ - 35.15€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Épaisseur | 1,016 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C à 140°C |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15684197
|
Brady™
138853 |
400 mm | 400 mm |
25.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15694197
|
Brady™
138854 |
600 mm | 600 mm |
35.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matériau haute performance pour une durabilité maximale
- Clairement visible et facile à comprendre
Spécification
ISO 7010 | |
1,016 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Aluminium | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau en aluminium : Point de rassemblement après évacuation - ISO 7010