Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : Point de rassemblement après évacuation - ISO 7010
Code produit. 15684197
Click to view available options
Hauteur (métrique):
400 mm
600 mm
Largeur (métrique):
400 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15684197
Marque: Brady™ 138853
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez la sécurité au travail grâce à la signalisation et aux marquages appropriés. Ce panneau en aluminium Brady™ est un outil durable, clair et efficace pour sensibiliser les employés aux dangers du lieu de travail.
  • Matériau haute performance pour une durabilité maximale
  • Clairement visible et facile à comprendre
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number E/E007/NT-ALU-400x400/1-B
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 400 mm
Épaisseur 1,016 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 140°C
Longueur (métrique) 400 mm
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur vert