Learn More
Grenaille d’aluminium, irrégulier, jusqu’à 15 mm, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11326607
Grenaille d’aluminium, irrégulier, jusqu’à 15 mm, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11326607
2 kg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2 kg
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11326607
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000632.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Specifications
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent
Aspect Silver-colored shot
Densité 2.7g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 2 kg
Odeur Odorless
Forme Bille, irrégulière, 15 mm et moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT30K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog Number000632.36,000632.A3
Numéro de lotZ29I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2023 Catalog Number000632.36,000632.A3
Numéro de lotP24I008 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2022 Catalog Number000632.36,000632.A3
Numéro de lotX27H060 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number000632.36,000632.A3
Numéro de lotE03Z050 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000632.36,000632.A3
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Grenaille d’aluminium, irrégulier, jusqu’à 15 mm, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >