Learn More
Lingot d’aluminium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11330729
Lingot d’aluminium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330729
2 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11330729
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010571.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum ingot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 2 kg
Nom IUPAC aluminium
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Forme Ingot
Nom du produit
Lingot d’aluminium, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >