Learn More
Wheaton™ Joint détachable à capsule en aluminium / polypropylène
204.00€
Spécification
Matériau | Aluminium, PP |
---|---|
Comprend | Bouchon |
Taille du bouchon | 20 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15236707
|
Wheaton™
700103B |
Bleu |
204.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15246717
|
Wheaton™
700104G |
Vert |
204.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15286727
|
Wheaton™
700105R |
Rouge |
204.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15246727
|
Wheaton™
700101W |
Blanc |
204.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Aluminium, PP | |
Bouchon | |
20 mm |