Learn More
Wheaton™ Joint détachable à capsule en aluminium / polypropylène
Marque: Wheaton™ 700105R
193.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Rouge | |
Aluminium, PP | |
Bouchon | |
20 mm |