Learn More
Wheaton™ Joint détachable à capsule en aluminium / polypropylène
Marque: Wheaton™ 700104G
193.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Vert | |
Aluminium, PP | |
Bouchon | |
20 mm |