Learn More
Haldenwanger™ Nacelles de combustion en oxyde d’aluminium
Utilisez ces nacelles pour une variété d’applications de laboratoire. Les nacelles de combustion en oxyde d’aluminium Haldenwanger™ en oxyde d’aluminium sont idéales pour la calcination chimique, le coulage de métaux et la préparation d’échantillons.
54.30€ - 215.00€
Spécification
Type | Nacelle de combustion |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation continue jusqu’à 1700 à 1750°C. |
Matériau | Oxyde d’aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12337018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.115X16X9 |
115 mm |
201.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12347018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.120X30X15 |
120 mm |
190.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12357018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.160X40X21 |
160 mm |
189.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12367018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.200X15X15 |
200 mm |
215.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12397008
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.45X11X7 |
45 mm |
54.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12317018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.75X11X7 |
75 mm |
78.18€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12327018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.87X17X9 |
87 mm |
146.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Nacelle en oxyde d’aluminium
- Grande dureté et résistance
- Résistant à la chaleur et aux produits chimiques caustiques
- Adapté à une utilisation continue jusqu’à 1 750°C
Spécification
Nacelle de combustion | |
Pour une utilisation continue jusqu’à 1700 à 1750°C. | |
Oxyde d’aluminium | |
1 de chaque |