Learn More
Haldenwanger™ Nacelles de combustion en oxyde d’aluminium
Utilisez ces nacelles pour une variété d’applications de laboratoire. Les nacelles de combustion en oxyde d’aluminium Haldenwanger™ en oxyde d’aluminium sont idéales pour la calcination chimique, le coulage de métaux et la préparation d’échantillons.
Marque: Haldenwanger™ L ALS.SCH.160X40X21
Description
- Nacelle en oxyde d’aluminium
- Grande dureté et résistance
- Résistant à la chaleur et aux produits chimiques caustiques
- Adapté à une utilisation continue jusqu’à 1 750°C
Spécification
Nacelle de combustion | |
21 mm | |
1 de chaque |
Pour une utilisation continue jusqu’à 1700 à 1750°C. | |
Oxyde d’aluminium | |
160 mm |