Learn More
Haldenwanger™ Nacelles de combustion en oxyde d’aluminium
Utilisez ces nacelles pour une variété d’applications de laboratoire. Les nacelles de combustion en oxyde d’aluminium Haldenwanger™ en oxyde d’aluminium sont idéales pour la calcination chimique, le coulage de métaux et la préparation d’échantillons.
Marque: Haldenwanger™ L ALS.SCH.200X15X15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nacelles en oxyde d’aluminium de grande dureté et résistance, résiste aux produits chimiques. Convient à une utilisation en continu jusqu’à 1 700°C à 1 750°C.Spécification
Nacelle de combustion | |
15 mm | |
1 de chaque |
Pour une utilisation continue jusqu’à 1700 à 1750°C. | |
Oxyde d’aluminium | |
200 mm |