Learn More
Macherey-Nagel™ Oxyde d’aluminium, base 90
Marque: Macherey-Nagel™ 815010.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
50 à 200 μm | |
9,5 ±0,3 | |
1 kg | |
130 m2/g |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Oxyde d’aluminium, base 90 > Quantité : 1kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu