Learn More
Toile en aluminium-magnésium, alliage 5056, 30 mailles tissées à partir d’un fil de dia. 0,23 mm (0,009 po), Thermo Scientific Chemicals
95.27€ - 426.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 |
---|---|
Note relative au nom | Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Al:Mg; 95:5 wt% |
Numéro MDL | MFCD00214039 |
Dimensions de la maille | 30 Mesh |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11305187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040906.FL |
75 x 75 mm |
95.27€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11395177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040906.GT |
150 x 150 mm |
186.93€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040906.HB |
300 x 300 mm | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 | |
Al:Mg; 95:5 wt% | |
30 Mesh | |
Toile métallique |
Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire | |
MFCD00214039 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante