Learn More
Toile en aluminium-magnésium, alliage 5056, 30 mailles tissées à partir d’un fil de dia. 0,23 mm (0,009 po), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040906.GT
186.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 | |
Al:Mg; 95:5 wt% | |
150 x 150 mm | |
Odorless |
Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire | |
MFCD00214039 | |
30 Mesh | |
Toile métallique |