Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Panneau d'avertissement général
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 826623
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
1,016 mm | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
PIC W001-Tri 200-AL-CRD/1 | |
1 de chaque | |
173 mm | |
200 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |