Learn More
Granulés d’aluminium, 8-12 mm (0,32-0,47 po) 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11316787
Granulés d’aluminium, 8-12 mm (0,32-0,47 po) 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316787
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11316787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010093.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum granules
Note relative au nom 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Nom IUPAC aluminium
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Forme Granulés
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY27K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Numéro de lotU29K020 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Numéro de lotU13K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Numéro de lotR22K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Numéro de lotN08K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Nom du produit
Granulés d’aluminium, 8-12 mm (0,32-0,47 po) 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >