Learn More
Lingot d’aluminium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11369917
Lingot d’aluminium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369917
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11369917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042256.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.99%
Odeur Odorless
Poids ≈0.07g/slug
Forme Pastille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR21F021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog Number042256.30,042256.09,042256.18
Numéro de lotB07N48 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042256.30,042256.09,042256.18
Numéro de lotF08K10 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042256.30,042256.09,042256.18
Numéro de lotH16M11 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042256.30,042256.09,042256.18
Numéro de lotC12M28 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042256.30,042256.09,042256.18
Nom du produit
Lingot d’aluminium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >