Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack en aluminium pour congélateurs coffres
Toute nouvelle façon de concevoir des racks de stockage. Les racks Eco AluRacks en aluminium Tenak™ pour congélateurs coffres s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisés avec toutes les cryoboîtes standard.
74.40€ - 84.60€
Spécification
Type de produit | Eco AluRack |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Nb par paquet | 1/boîte |
Quantité | 1/boîte |
Largeur (métrique) | 140 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12468120
|
Tenak™
TE11518 |
Boîtes (13) | 140 x 140 x 720mm |
76.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12448120
|
Tenak™
TE11516 |
Boîtes (12) | 140 x 140 x 665 mm |
74.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468150
|
Tenak™
TE11566 |
Boîtes (96) | 140 x 140 x 635mm |
75.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12468140
|
Tenak™
TE11544 |
Boîtes (9) | 140 x 140 x 707mm |
80.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12402590
|
Tenak™
TE11465 |
Boîtes (15) | 140 x 140 x 540mm |
84.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12408130
|
Tenak™
TE11522 |
Boîtes (15) | 140 x 140 x 832mm |
82.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12442580
|
Tenak™
TE11460 |
Boîtes (10) | 140 x 140 x 360mm |
75.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12482580
|
Tenak™
TE11464 |
Boîtes (14) | 140 x 140 x 504mm |
82.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12488120
|
Tenak™
TE11520 |
Boîtes (14) | 140 x 140 x 775mm |
79.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- Plusieurs hauteurs de boîte disponibles
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Vendus sans cryoboîtes
Spécification
Eco AluRack | |
1/boîte | |
140 mm |
Aluminium | |
1/boîte | |
140 mm |