Learn More
Tenak™ Rack Eco AluRack en aluminium pour congélateurs coffres
Toute nouvelle façon de concevoir des racks de stockage. Les racks Eco AluRacks en aluminium Tenak™ pour congélateurs coffres s’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisés avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque: Tenak™ TE11460
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- Plusieurs hauteurs de boîte disponibles
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Vendus sans cryoboîtes
Spécification
Eco AluRack | |
Aluminium | |
1/boîte | |
140 x 140 x 360mm | |
360 mm | |
140 mm |
Boîtes (10) | |
Pour congélateurs-coffres | |
1/boîte | |
140 mm | |
32 mm |