Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de dissection en aluminium
Disposez-y de petits échantillons pour le transport. La boîte de dissection en aluminium Nickel Electro™ est utile pour travailler avec de petits échantillons et les transporter.
Marque: Nickel Electro™ 625
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium
- Forme peu profonde
- Pressage d’une pièce
- Utile pour travailler avec de petits échantillons et les transporter
Spécification
Boîte de dissection | |
Aluminium | |
Rectangulaires | |
200 mm | |
0,2 kg |
Oui | |
Boîte de dissection | |
310 mm | |
50 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Boîtes de dissection en aluminium > Dimensions (L x l x P) : 310 x 200 x 45 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu