Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de dissection en aluminium
Disposez-y de petits échantillons pour le transport. La boîte de dissection en aluminium Nickel Electro™ est utile pour travailler avec de petits échantillons et les transporter.
40.00€ - 53.40€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Gamme de produits | Boîte de dissection |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Poids (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Longueur (métrique) | Poids (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12780026
|
Nickel Electro™
626 |
55 mm | 260 mm | 0,2 kg | 360 mm |
47.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12770026
|
Nickel Electro™
625 |
50 mm | 310 mm | 0,2 kg | 200 mm |
40.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12790026
|
Nickel Electro™
629 |
50 mm | 450 mm | 0,7 kg | 30 mm |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Aluminium
- Forme peu profonde
- Pressage d’une pièce
- Utile pour travailler avec de petits échantillons et les transporter
Spécification
Oui | |
Aluminium | |
Boîte de dissection | |
Rectangulaires |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Boîtes de dissection en aluminium