Learn More
Poudre de cobalt d’aluminium, 100 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
196.00€ - 973.85€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Cobalt powder |
---|---|
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Al:Co; 69:31 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00239520 |
Numéro UN | UN3132 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11339249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088320.22 |
100 g | N/A | ||||||
11329249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088320.36 |
500 g |
973.85€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Aluminum Cobalt powder | |
(Base des métaux) | |
UN3132 | |
−100 Mesh | |
Poudre |
Al:Co; 69:31 wt% | |
MFCD00239520 | |
99% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H250-H261-H228-H334-H317
Catches fire spontaneously if exposed to air.
In contact with water releases flammable gas.
Flammable solid.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P210-P222-P231+P232-P342+P311-P422a-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Do not allow contact with air.
Handle under inert gas.
Protect from moisture.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store contents under inert gas.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA