Learn More
Poudre de cobalt d’aluminium, 100 mailles, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088320.22
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Aluminum Cobalt powder | |
(Base des métaux) | |
UN3132 | |
99% | |
Odorless |
Al:Co; 69:31 wt% | |
MFCD00239520 | |
100 g | |
−100 Mesh | |
Poudre |