Learn More
Haldenwanger™ Creuset de forme trapue conique en céramique aluminium
Utilisez ces creusets pour les applications générales de laboratoire. Les creusets de forme basse conique en céramique d’aluminium Haldenwanger™ résistent à une variété d’acides et d’alcalis.
Marque: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/1
Code nomenclature Nacres: NB.45
Informations supplémentaires : Poids : 0.03384kg
Description
- Creusets de forme basse conique
- En céramique d’aluminium
- Disponible en plusieurs tailles
- En céramique d’aluminium
Spécification
Céramique, aluminium | |
40mL | |
Creuset | |
Conique |