Learn More
Haldenwanger™ Creuset de forme trapue conique en céramique aluminium
Click to view available options
Capacité (métrique):
10mL
25mL
40mL
60 ml
80mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Creusets de forme basse conique
- En céramique d’aluminium
- Disponible en plusieurs tailles
- En céramique d’aluminium
Spécification
Spécification
| Matériau | Céramique, aluminium |
| Capacité (métrique) | 10mL |
| Product Type | Creuset |
| Forme | Conique |