Learn More
Fisherbrand™ Tiges pour flacon en aluminium
Organisez les échantillons cryogéniques pour un stockage en congélateur ou une immersion dans un vase de Dewar. Les tiges de flacons en aluminium Fisherbrand™ se plient pour s’adapter à la plupart des principales marques de flacons cryogéniques. Disponibles en deux tailles pour contenir des flacons de 2,0 ml et 5,0 ml.
32.35€ - 52.80€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le stockage en congélateur ou dans des récipients LN2 |
---|---|
Quantité | 12/boîte |
Poids (métrique) | 1 kg |
Matériau | Aluminium |
Type | Tige |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11958084
![]() |
Fisherbrand™
HS23205 |
290 mm | Flacons jusqu’à 2.0 ml |
32.35€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11968084
![]() |
Fisherbrand™
HS23206 |
300 mm | Flacons jusqu’à 5.0 ml |
52.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les tiges en aluminium contiennent des flacons pour le stockage ou l’immersion dans des flacons Dewar LN2.
- Pour une utilisation en phase liquide et vapeur ; utilisez uniquement des flacons approuvés
- Les tiges sont pliantes pour s’adapter à toutes les grandes marques de flacons cryogéniques
- Disponible dans deux tailles :
- La tige de 290 mm peut contenir jusqu’à 5 flacons de 2,0 ml
- La tige de 300 mm peut contenir jusqu’à 6 flacons de 5,0 ml
Spécification
Pour le stockage en congélateur ou dans des récipients LN2 | |
1 kg | |
Tige |
12/boîte | |
Aluminium |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tiges pour flacon en aluminium