Learn More
Fisherbrand™ Tiges pour flacon en aluminium
Organisez les échantillons cryogéniques pour un stockage en congélateur ou une immersion dans un vase de Dewar. Les tiges de flacons en aluminium Fisherbrand™ se plient pour s’adapter à la plupart des principales marques de flacons cryogéniques. Disponibles en deux tailles pour contenir des flacons de 2,0 ml et 5,0 ml.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.06800kg
Code produit. 11968084
  • 50.25€ / 12 pièces
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
  • Les tiges en aluminium contiennent des flacons pour le stockage ou l’immersion dans des flacons Dewar LN2.
  • Pour une utilisation en phase liquide et vapeur ; utilisez uniquement des flacons approuvés
  • Les tiges sont pliantes pour s’adapter à toutes les grandes marques de flacons cryogéniques
  • Disponible dans deux tailles :
    • La tige de 290 mm peut contenir jusqu’à 5 flacons de 2,0 ml
    • La tige de 300 mm peut contenir jusqu’à 6 flacons de 5,0 ml
Spécification
Spécification
300  mm
Flacons jusqu’à 5.0 ml
1  kg
Tige
Pour le stockage en congélateur ou dans des récipients LN2
12/boîte
Aluminium