Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en alliage d’aluminium
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en alliage d’aluminium R&L Enterprises™ sont fabriquées en alliage d’aluminium.
Marque: R&L Enterprises™ 3108/42
Description
- Filetés
- Diamètre du filetage : 10 mm
- La longueur de la tige ne comprend pas le filetage
Spécification
Alliage d’aluminium | |
Tiges en aluminium | |
2 Paquets |
1000 mm | |
10 mm |