Learn More
Fisherbrand™ Tiges en alliage d’aluminium
Environ 13 mm de diamètre.
Marque:  Fisherbrand™ STH-710-050X
Code produit. 10133784
  • 4.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Excellent pour construire des statifs de laboratoire
Spécification
Spécification
Alliage d’aluminium
200 mm
Tige