Learn More
Fisherbrand™ Tiges en alliage d’aluminium
Code produit. p-8012532 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10265394
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Environ 13 mm de diamètre.
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Excellent pour construire des statifs de laboratoire
Spécification
Matériau Alliage d’aluminium
Longueur (métrique) 100 mm
Type de produit Tige