Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Losanges en relief sur la paume et les doigts pour une finition antidérapante permettant une bonne préhension en milieu sec. Faible module assurant une fatigue minimale des mains.
41.50€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Latex |
Norme EN388 | X010A |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17978422
|
Ansell
87137065 |
6,5 |
41.50€
12 paires |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16895250
|
Ansell
87137085 |
8,5 |
41.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16805260
|
Ansell
87137095 |
9,5 |
41.50€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to water based chemicals
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- Diamond pattern on palms and fingers enhances grip in wet or dry conditions
- Approved for use in food-safe applications
- AQL 0.6
Spécification
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Entièrement texturés | |
X010A | |
Type B | |
À bord roulé | |
87-137 |
Naturel | |
Latex | |
Oui | |
KLT | |
Produits chimiques à base d’eau | |
320 mm |