Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-137 Super Thin Unlined Latex Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6,5
8,5
9,5
Description
- Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
- Manchette à bord roulé pour une résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
- Le motif en diamant sur les paumes et les doigts améliore la préhension en conditions humides ou sèches
- Approuvé pour une utilisation dans des applications sans aliments
- AQL 0,6
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Latex |
Dimensions | 8,5 |
Norme EN388 | X010A |
EN 421 | Oui |
EN ISO 374-1 | Type B |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | KLT |
Type de manchette de gant | À bord roulé |