Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 57-435
Offre des performances de préhension fiables avec une flexibilité accrue. Les gants immergeables en nitrile Ansell Edmont™ AlphaTec™ série 58-435 offrent un contrôle optimal lors de la manipulation d’articles huileux ou humides.
127.00€
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15599441
|
Ansell™
58435070 |
7 |
127.00€
12 paires |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15509451
|
Ansell™
58435080 |
8 |
127.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15519451
|
Ansell™
58435090 |
9 |
127.00€
12 paires |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15385181
|
Ansell™
58435100 |
10 |
127.00€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15375191
|
Ansell™
58435110 |
11 |
127.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
- Dotés de la technologie Ansell Grip™ pour un contrôle optimal lors de la manipulation d’objets huileux ou humides
- Force requise moindre sur les objets glissants, réduisant ainsi la fatigue dans les mains et les bras
- Offre une flexibilité et une dextérité améliorées grâce à l’enveloppe en nitrile doublée de coton et à la forme ajustée effet “seconde peau”, qui resserre l’ajustement au niveau de la paume
- Possède une enveloppe de 6 mil efficace contre les dérivés d’hydrocarbures, les bases d’alcool, de nombreux solvants et esters
- Offre une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion pour une utilisation à long terme
- La manchette pliable permet d’éviter que des gouttes ne glissent jusqu’à l’avant-bras, tandis que la manchette extralongue protège jusqu’à la partie supérieure de l’avant-bras de l’utilisateur
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Produits pétrochimiques
- Caoutchouc et additifs en caoutchouc
- Manipulation de pièces métalliques recouvertes de liquide
- Maintenance des outils industriels
- Manipulation d’huiles usagées
- Traitement des déchets et des eaux
Spécification
Manchette |