Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 57-435
Code produit. 15519451
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Offre des performances de préhension fiables avec une flexibilité accrue. Les gants immergeables en nitrile Ansell Edmont™ AlphaTec™ série 58-435 offrent un contrôle optimal lors de la manipulation d’articles huileux ou humides.
  • Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
  • Dotés de la technologie Ansell Grip™ pour un contrôle optimal lors de la manipulation d’objets huileux ou humides
  • Force requise moindre sur les objets glissants, réduisant ainsi la fatigue dans les mains et les bras
  • Offre une flexibilité et une dextérité améliorées grâce à l’enveloppe en nitrile doublée de coton et à la forme ajustée effet “seconde peau”, qui resserre l’ajustement au niveau de la paume
  • Possède une enveloppe de 6 mil efficace contre les dérivés d’hydrocarbures, les bases d’alcool, de nombreux solvants et esters
  • Offre une protection supérieure contre les accrocs, les perforations et l’abrasion pour une utilisation à long terme
  • La manchette pliable permet d’éviter que des gouttes ne glissent jusqu’à l’avant-bras, tandis que la manchette extralongue protège jusqu’à la partie supérieure de l’avant-bras de l’utilisateur
Applications :
  • Manipulation de produits chimiques
  • Produits pétrochimiques
  • Caoutchouc et additifs en caoutchouc
  • Manipulation de pièces métalliques recouvertes de liquide
  • Maintenance des outils industriels
  • Manipulation d’huiles usagées
  • Traitement des déchets et des eaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 374, EN 388:2003 4001
Description Préhension :Technologie Ansell Grip™
Couleur Vert, Gris
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
Dimensions 9
Modèle Structure : Support
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Floc de coton
Type d’emballage 12 paires / polysac, 6 sachets / carton, 72 paires / carton
Séries 58-435
Longueur (métrique) 380 mm