Learn More
Alpha-naphtholphtaléine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329597
Alpha-naphtholphtaléine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329597
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11329597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041221.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur en 0,1 % ou 0,04 % de solution d’alcool
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution.α-Naphtholphthalein is used as a pH indicator and operates in the pH ranges between 7.3 and 8.7. It is also used in the designing of optical carbon dioxide sensor based on fluorescence intensity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-01-0
Formule moléculaire C28H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 418.448
Numéro MDL MFCD00036202
Clé InChI HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-naphtholphthalein, naphtholphthalein, 1-naphtholphthalein, a-naphtholphthalein, 3,3-bis 4-hydroxynaphthalen-1-yl isobenzofuran-1 3h-one, unii-2qeg1706nn, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthalenyl, naphtholphthalein blue, alpha-naphtholphtalein, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthyl phthalideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 68993
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxynaphtalène-1-yl)-2-benzofurane-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Naphtholphthalein
Point de fusion 238°C to 240°C
Couleur Marron
Quantité 1 g
Merck Index 14,6389
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 418.45
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP26L037 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2025 Catalog Number041221.14,041221.03,041221.06
Numéro de lotW13K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog Number041221.03,041221.14,041221.06
Numéro de lotW14G066 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2023 Catalog Number041221.03,041221.14,041221.06
Numéro de lotP09I008 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number041221.03,041221.14,041221.06
Numéro de lotZ29H034 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number041221.03,041221.14,041221.06
Nom du produit
Alpha-naphtholphtaléine, Thermo Scientific Chemicals >