Learn More
Witeg™ Condenseurs à bulbes Allihn
Utilisez le réfrigérant d’Allihn à boules Witeg™, qui se compose d’un long tube en verre et d’une chemise d’eau. La série de boules sur le tube augmente la surface.
258.00€ - 530.00€
Spécification
Diamètre (métrique) Tube interne | 6,4 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure | 11 mm |
Type | Condenseur à bulbes Allihn |
Quantité | 1/boîte |
Product Code | Brand | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Price | Quantity & Availability | ||||
11833562
|
Witeg™
1 722 250 |
19/26 | 250 mm |
405.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11843562
|
Witeg™
1 723 250 |
24/29 | 250 mm |
417.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11863562
|
Witeg™
1 724 250 |
29/32 | 250 mm |
258.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873562
|
Witeg™
1 724 400 |
29/32 | 400 mm |
530.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Diverses longueurs de chemise
Specifications
6,4 mm | |
11 mm | |
Condenseur à bulbes Allihn | |
1/boîte |