Learn More
Witeg™ Condenseurs à bulbes Allihn
Utilisez le réfrigérant d’Allihn à boules Witeg™, qui se compose d’un long tube en verre et d’une chemise d’eau. La série de boules sur le tube augmente la surface.
Marque: Witeg™ 1 724 250
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Diverses longueurs de chemise
Spécification
29/32 | |
250 mm | |
6,4 mm |
Condenseur à bulbes Allihn | |
1/boîte | |
11 mm |