Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons pour étiqueteuses M710 et BMP71
Étiquettes en vinyle toutes saisons pour étiqueteuses M710 et BMP71
Marque: Brady™ 173206
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ce vinyle durable à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant est idéal pour l'étiquetage des tuyauteries, des équipements, des étagères et de pratiquement toute autre surface industrielle.
- Consommables extrêmement flexibles avec adhésif puissant et permanent pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, notamment à l'extérieur
- S'adaptent et adhèrent aux surfaces difficiles, telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyauteries revêtues de pare-vapeur et les boîtiers moulés par injection
- Résistent à l'exposition aux produits chimiques, aux graisses, aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants, aux détergents et à la crasse industrielle
- Résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40 et 82°C (-40 et 180°F) et application à des températures aussi basses que -18°C (0°F)
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
- Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M7-R10000 ou M7-R6000.
Spécification
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
Brady™ Printers M710, BMP71 | |
-40°C | |
-40°F to +180°F | |
0,004 in | |
15.24 m x 12.7 mm | |
15.24 m | |
12.7 mm |
Permanent Acrylic | |
Tan | |
Label | |
Single-side Printable | |
Outdoor Labels | |
Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking | |
1 Label | |
1 Roll | |
-40°C à +82°C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
0,5 in | |
12.7 mm |